Stampa…
2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2Z)-2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)prop-2-enenitrile
OR32606-1G OR32606-5G OR32606-10G
APOSOR32606-1GEA 219 EUR
APOSOR32606-1G APOSOR32606-5G APOSOR32606-10G
2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile 95%
2-(4-Chlorophenyl)-3-(dimethylamino)acrylonitrile
Formula: C₁₁H₁₁ClN₂
Peso molecolare: 206,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00138415
CAS Number: 40373-88-4