Stampa…
7-Chloro-2H-[1,4]benzothiazin-3(4H)-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32602-1G OR32602-5G
APOSOR32602-1GEA 161 EUR
APOSOR32602-1G APOSOR32602-5G
7-Chloro-2H-[1,4]benzothiazin-3(4H)-one 95%
7-Chloro-2H-[1,4]benzothiazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₆ClNOS
Peso molecolare: 199,67 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00127344
CAS Number: 5333-05-1