Stampa…
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32600-1G OR32600-5G
APOSOR32600-1GEA 336 EUR
APOSOR32600-1G APOSOR32600-5G
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole 95%
5-Bromo-3-(1,2,3,6-tetrahydro-4-pyridinyl)-1H-indole
Formula: C₁₃H₁₃BrN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366543
CAS Number: 127792-80-7