Stampa…
2-Oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR32598-1G OR32598-25G OR32598-5G
APOSOR32598-1GEA 29 EUR
APOSOR32598-1G APOSOR32598-25G APOSOR32598-5G
2-Oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde 95%
2-Oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarbaldehyde
Formula: C₆H₅NO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07698588
CAS Number: 36404-89-4