Stampa…
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32597-1G OR32597-5G
APOSOR32597-1GEA 299 EUR
APOSOR32597-1G APOSOR32597-5G
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone 95%
1-(3,4-Dichlorophenyl)-2-hydroxy-1-ethanone
Formula: C₈H₆Cl₂O₂
Peso molecolare: 205,04 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07698585
CAS Number: 113337-38-5