Stampa…
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32596-1G OR32596-5G
APOSOR32596-1GEA 444 EUR
APOSOR32596-1G APOSOR32596-5G
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal 95%
2-(2,6-Dimethylmorpholino)-2-methylpropanal
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
Peso molecolare: 185,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056618
CAS Number: 886361-53-1