Stampa…
2-Phenylthiazole-5-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32591-25G OR32591-5G
APOSOR32591-25GEA 786 EUR
APOSOR32591-25G APOSOR32591-5G
2-Phenylthiazole-5-carbaldehyde 95%
2-Phenylthiazole-5-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₇NOS
Peso molecolare: 189,2300 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973719
CAS Number: 1011-40-1