Stampa…
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32590-1G OR32590-25G OR32590-5G
APOSOR32590-1GEA 30.1 EUR
APOSOR32590-1G APOSOR32590-25G APOSOR32590-5G
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Formula: C₉H₁₁Cl₂NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00196831
CAS Number: 42718-19-4