Stampa…
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32589-1G OR32589-5G
APOSOR32589-1GEA 30.1 EUR
APOSOR32589-1G APOSOR32589-5G
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine 97%
1-Methyl-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ylamine
Formula: C₇H₈N₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04117796
CAS Number: 72583-83-6