2-(1-Oxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-(1-Oxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-2-yl)benzoic acid
Formula:
C₁₅H₁₁NO₃ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02186096 CAS Number: 4770-69-8 |