Stampa…
(1-Phenylethylidene)malononitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(1-Phenylethylidene)propanedinitrile, 2-(1-Phenylethylidene)malononitrile
OR32566-1G OR32566-25G OR32566-5G
APOSOR32566-1GEA 176 EUR
APOSOR32566-1G APOSOR32566-25G APOSOR32566-5G
(1-Phenylethylidene)malononitrile 95%
(1-Phenylethylidene)malononitrile
Formula: C₁₁H₈N₂
Peso molecolare: 168,1946 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00159012
CAS Number: 5447-87-0