Stampa…
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(4-Chlorophenyl)-2,5-dihydrofuran-2,5-dione
OR32538-1G OR32538-25G OR32538-5G
APOSOR32538-1GEA 180 EUR
APOSOR32538-1G APOSOR32538-25G APOSOR32538-5G
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione 95%
3-(4-Chlorophenyl)-2,5-furandione
Formula: C₁₀H₅ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00974639
CAS Number: 3152-15-6