Stampa…
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-[(4-chlorophenyl)formamido]acetate
OR32537-1G OR32537-25G OR32537-5G
APOSOR32537-1GEA 176 EUR
APOSOR32537-1G APOSOR32537-25G APOSOR32537-5G
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(4-chlorobenzoyl)amino]acetate
Formula: C₁₁H₁₂ClNO₃
Peso molecolare: 241,68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00095955
CAS Number: 39735-52-9