Stampa…
5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32534-1G OR32534-5G
APOSOR32534-1GEA 299 EUR
APOSOR32534-1G APOSOR32534-5G
5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole 95%
5-Chloro-4-phenyl-1,2,3-thiadiazole
Formula: C₈H₅ClN₂S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100225
CAS Number: 53646-00-7