Stampa…
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32531-1G OR32531-5G
APOSOR32531-1GEA 299 EUR
APOSOR32531-1G APOSOR32531-5G
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine
Formula: C₆H₇Cl₂N₃
Peso molecolare: 192,05 g/mol
Punto di fusione: 56…57,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01935962
CAS Number: 5734-68-9