Stampa…
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 6-(1H-imidazol-1-yl)pyridine-3-carboxylate
OR32528-1G OR32528-5G OR32528-25G
APOSOR32528-1GEA 176 EUR
APOSOR32528-1G APOSOR32528-5G APOSOR32528-25G
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate 95%
Methyl-6-(1H-imidazol-1-yl)nicotinate
Formula: C₁₀H₉N₃O₂
Peso molecolare: 203,2 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140820
CAS Number: 111205-01-7