Stampa…
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Cyano-N-(3,4-dichlorophenyl)acetamide
OR32525-1G OR32525-25G OR32525-5G
APOSOR32525-1GEA 176 EUR
APOSOR32525-1G APOSOR32525-25G APOSOR32525-5G
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide 95%
2-Cyano-3',4'-dichloroacetanilide
Formula: C₉H₆Cl₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036014
CAS Number: 15386-80-8