Stampa…
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32519-1G OR32519-5G
APOSOR32519-1GEA 444 EUR
APOSOR32519-1G APOSOR32519-5G
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole 95%
2-(Chloromethyl)-6-methylbenzoxazole
Formula: C₉H₈ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07366539
CAS Number: 143708-33-2