Stampa…
DL-β-(3-Chlorophenyl)alaninol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propan-1-ol
OR32505-1G OR32505-5G
APOSOR32505-1GEA 270 EUR
APOSOR32505-1G APOSOR32505-5G
DL-β-(3-Chlorophenyl)alaninol 95%
DL-β-(3-Chlorophenyl)alaninol
Formula: C₉H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03412790
CAS Number: 68208-25-3