Stampa…
2-(4-Benzylpiperazino)-2-methylpropanal 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32501-1G OR32501-5G
APOSOR32501-1GEA 444 EUR
APOSOR32501-1G APOSOR32501-5G
2-(4-Benzylpiperazino)-2-methylpropanal 95%
2-(4-Benzylpiperazino)-2-methylpropanal
Formula: C₁₅H₂₂N₂O
Peso molecolare: 246,36 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663785
CAS Number: 886360-87-8