Stampa…
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32493-1G OR32493-5G OR32493-25G
APOSOR32493-1GEA 139 EUR
APOSOR32493-1G APOSOR32493-5G APOSOR32493-25G
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline 95%
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)aniline
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 137352-75-1