Stampa…
2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)benzenol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32492-1G OR32492-5G
APOSOR32492-1GEA 270 EUR
APOSOR32492-1G APOSOR32492-5G
2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)benzenol 95%
2-(6,7,8,9-Tetrahydro-5H-[1,2,4]triazolo[4,3-a]azepin-3-yl)benzenol
Formula: C₁₃H₁₅N₃O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02701039
CAS Number: 108877-44-7