Stampa…
N-(7-Chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32491-1G OR32491-25G OR32491-5G
APOSOR32491-1GEA 180 EUR
APOSOR32491-1G APOSOR32491-25G APOSOR32491-5G
N-(7-Chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide 95%
N-(7-Chloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide
Formula: C₁₀H₁₀ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791178
CAS Number: 855423-34-6