Stampa…
1-(6,7-Dichloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32490-1G OR32490-5G
APOSOR32490-1GEA 234 EUR
APOSOR32490-1G APOSOR32490-5G
1-(6,7-Dichloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone 95%
1-(6,7-Dichloro-2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-5-yl)-1-ethanone
Formula: C₁₀H₈Cl₂O₃
Peso molecolare: 247,08 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03791175
CAS Number: 166816-11-1