Stampa…
3,5-Dichlorophenylhydrazinium chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-(3,5-Dichlorophenyl)hydrazine hydrochloride, 3,5-Dichlorophenylhydrazine hydrochloride
OR3249-5G OR3249-100G OR3249-25G
APOSOR3249-5GEA 61.1 EUR
APOSOR3249-5G APOSOR3249-100G APOSOR3249-25G
3,5-Dichlorophenylhydrazinium chloride 98%
3,5-Dichlorophenylhydrazinium chloride
Formula: C₆H₇Cl₃N₂
Peso molecolare: 213,49 g/mol
Punto di fusione: 204…210 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012938
CAS Number: 63352-99-8
EINECS: 264-109-7