Stampa…
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32488-1G OR32488-5G
APOSOR32488-1GEA 180 EUR
APOSOR32488-1G APOSOR32488-5G
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₅ClO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00179896
CAS Number: 50329-91-4