Stampa…
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-pyrrolidinobenzoic Acid, 2-Chloro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzoic acid
OR32484-1G OR32484-5G
APOSOR32484-1GEA 238 EUR
APOSOR32484-1G APOSOR32484-5G
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylic acid
Formula: C₁₁H₁₂ClNO₂
Peso molecolare: 225.68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001210
CAS Number: 192513-60-3