Stampa…
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (E)-1-(5-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR32472-1G OR32472-25G OR32472-5G
APOSOR32472-1GEA 176 EUR
APOSOR32472-1G APOSOR32472-25G APOSOR32472-5G
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formula: C₉H₁₀BrNOS
Peso molecolare: 260,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00098108
CAS Number: 938176-46-6