Stampa…
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-cyanopyrimidine, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitile
OR3247-1G OR3247-5G
APOSOR3247-1GEA 14.7 EUR
APOSOR3247-1G APOSOR3247-5G
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Formula: C₅H₂BrN₃
Peso molecolare: 183,99 g/mol
Punto di fusione: 121…123 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02940446
CAS Number: 38275-57-9