Stampa…
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32458-1G OR32458-5G
APOSOR32458-1GEA 154 EUR
APOSOR32458-1G APOSOR32458-5G
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile 95%
3-Oxo-3-(4-phenylpiperazino)propanenitrile
Formula: C₁₃H₁₅N₃O
Peso molecolare: 229,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01412243
CAS Number: 14761-40-1