Stampa…
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32453-1G OR32453-5G
APOSOR32453-1GEA 234 EUR
APOSOR32453-1G APOSOR32453-5G
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid
Formula: C₁₃H₁₀O₃
Peso molecolare: 214,22 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03001250
CAS Number: 24758-31-4