Stampa…
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)aniline
OR32451-1G OR32451-5G OR32451-25G
APOSOR32451-1GEA 176 EUR
APOSOR32451-1G APOSOR32451-5G APOSOR32451-25G
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine 95%
2-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)phenylamine
Formula: C₁₂H₁₄N₂
Peso molecolare: 186,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01860278
CAS Number: 2405-01-8