(R)-(+)-β-Methylphenethylamine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₉H₁₃N Punto di ebollizione: 197 °C Densità: 0,945 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 81 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00216740 CAS Number: 28163-64-6 UN: 2735 ADR: 8,II |