Stampa…
2-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32433-1G OR32433-5G
APOSOR32433-1GEA 299 EUR
APOSOR32433-1G APOSOR32433-5G
2-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile 95%
2-Methyl-6-oxo-1,4,5,6-tetrahydro-3-pyridinecarbonitrile
Formula: C₇H₈N₂O
Peso molecolare: 136,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00974996
CAS Number: 27036-90-4