Stampa…
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-3-methyl-5-nitropyridine
OR3243-5G OR3243-100G OR3243-25G
APOSOR3243-5GEA 14.7 EUR
APOSOR3243-5G APOSOR3243-100G APOSOR3243-25G
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
Formula: C₆H₅BrN₂O₂
Peso molecolare: 217,02 g/mol
Punto di fusione: 55…59 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095065
CAS Number: 23132-21-0