Stampa…
1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32427-1G OR32427-5G
APOSOR32427-1GEA 234 EUR
APOSOR32427-1G APOSOR32427-5G
1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone 95%
1-(3-Bromophenyl)-3,3-dimethyl-2-azetanone
Formula: C₁₁H₁₂BrNO
Peso molecolare: 254,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793408
CAS Number: 338392-04-4