Stampa…
Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32422-1G OR32422-25G OR32422-5G
APOSOR32422-1GEA 180 EUR
APOSOR32422-1G APOSOR32422-25G APOSOR32422-5G
Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate
Formula: C₁₁H₁₂ClNO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793745
CAS Number: 66824-94-0