Stampa…
Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: Ethyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)formamido]acetate
OR32421-1G OR32421-25G OR32421-5G
APOSOR32421-1GEA 176 EUR
APOSOR32421-1G APOSOR32421-25G APOSOR32421-5G
Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate
Formula: C₁₁H₁₁Cl₂NO₃
Peso molecolare: 276,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00793743
CAS Number: 329931-03-5