Stampa…
1-(Dimethylamino)-4-(3-pyridinyloxy)-1-penten-3-one 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32401-1G OR32401-5G
APOSOR32401-1GEA 234 EUR
APOSOR32401-1G APOSOR32401-5G
1-(Dimethylamino)-4-(3-pyridinyloxy)-1-penten-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-4-(3-pyridinyloxy)-1-penten-3-one
Formula: C₁₂H₁₆N₂O₂
Peso molecolare: 220,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08056611
CAS Number: 886361-43-9