Stampa…
tert-Butyl-4-aminobenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: tert-Butyl 4-aminobenzoate
OR3240-25G OR3240-5G OR3240-100G
APOSOR3240-25GEA 23.4 EUR
APOSOR3240-25G APOSOR3240-5G APOSOR3240-100G
tert-Butyl-4-aminobenzoate
tert-Butyl-4-aminobenzoate
Formula: C₁₁H₁₅NO₂
Peso molecolare: 193,2423 g/mol
Punto di fusione: 108…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00665790
CAS Number: 18144-47-3