Stampa…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: O-[(2-Methoxyphenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
OR32399-1G OR32399-5G
APOSOR32399-1GEA 299 EUR
APOSOR32399-1G APOSOR32399-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride
Formula: C₈H₁₂ClNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01114579
CAS Number: 317821-72-0