4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32394-1G
OR32394-5G
APOSOR32394-1GEA
234
EUR
APOSOR32394-1G
APOSOR32394-5G
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₁₂H₁₄N₂O₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00112345 CAS Number: 321526-09-4 |