5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
5H,6H-Benzo[h]quinazolin-2-amine
OR32392-1G
OR32392-5G
APOSOR32392-1GEA
299
EUR
APOSOR32392-1G
APOSOR32392-5G
5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine 95%
5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine
Formula:
C₁₂H₁₁N₃ Peso molecolare: 197,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00139519 CAS Number: 66521-84-4 |