Stampa…
1-Allyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32389-1G OR32389-5G
APOSOR32389-1GEA 163 EUR
APOSOR32389-1G APOSOR32389-5G
1-Allyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid 95%
1-Allyl-2-oxo-1,2-dihydro-3-pyridinecarboxylic acid
Formula: C₉H₉NO₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00140660
CAS Number: 66158-33-6