Stampa…
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2Z)-3-(Dimethylamino)-2-phenylprop-2-enenitrile
OR32373-1G OR32373-25G OR32373-5G
APOSOR32373-1GEA 161 EUR
APOSOR32373-1G APOSOR32373-25G APOSOR32373-5G
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile
Formula: C₁₁H₁₂N₂
Peso molecolare: 172,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935969
CAS Number: 18226-50-1