2-Chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32355-1G
OR32355-5G
APOSOR32355-1GEA
198
EUR
APOSOR32355-1G
APOSOR32355-5G
2-Chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine 95%
2-Chloro-5-(1H-imidazol-1-ylmethyl)pyridine
Formula:
C₉H₈ClN₃ Peso molecolare: 193,64 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04124604 CAS Number: 230617-61-5 |