Stampa…
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-((6-Chloropyridin-3-yl)methyl)morpholine
OR32354-1G OR32354-5G
APOSOR32354-1GEA 180 EUR
APOSOR32354-1G APOSOR32354-5G
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine 95%
4-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]morpholine
Formula: C₁₀H₁₃ClN₂O
Peso molecolare: 212.68 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00684829
CAS Number: 311774-34-2