Stampa…
1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32353-1G OR32353-5G
APOSOR32353-1GEA 154 EUR
APOSOR32353-1G APOSOR32353-5G
1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-4-methylpiperazine
Formula: C₁₁H₁₆ClN₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04124601
CAS Number: 612487-31-7