Stampa…
2-Chloro-N-ethyl-N-phenylacetamide 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32352-1G OR32352-5G
APOSOR32352-1GEA 198 EUR
APOSOR32352-1G APOSOR32352-5G
2-Chloro-N-ethyl-N-phenylacetamide 95%
2-Chloro-N-ethyl-N-phenylacetamide
Formula: C₁₀H₁₂ClNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00227876
CAS Number: 39086-61-8