Stampa…
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
OR32345-1G OR32345-5G
APOSOR32345-1GEA 444 EUR
APOSOR32345-1G APOSOR32345-5G
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₁₂H₉NO₃
Peso molecolare: 215,21 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03011790
CAS Number: 383147-55-5